XX2702555
Cilindro de extensão do recipiente de amostras
Accessories for filter holders for sample preparation.
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Produtos recomendados
Nível de qualidade
técnica(s)
vacuum filtration: suitable
aplicação(ões)
filtration
compatibilidade
for use with 1225 Sampling Manifold
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
Filtre a vácuo 12 amostras simultaneamente para uma análise rápida de retentados ou filtrados. As posições numeradas na placa do filtro garantem um rastreamento preciso das amostras. Rolhas de vedação mantêm o vácuo nos recipientes de amostra não usados. Cilindros de extensão acessórios aumentam os volumes de amostras de 15 para 50 ml.
Aplicações
Filtração geral de amostras de 15 e 50 ml, preparo para contagem por cintilação
XX2702550 1225 Coletor de amostragem
Peças sobressalentes
YY2214257 Maçaneta
5162 Placa superior
XX2702509 Anel de vedação do filtro do tipo O-ring, silicone
5163 Placa de suporte
XX2702510 Tela de suporte, 25 mm, polipropileno
XX11000PP Válvula esfera, polipropileno injetado com vidro
XX2504755 Mangueira, 1/4 de pol. × 23 pol., látex
Acessórios
XX2702552 Anéis de vedação do tipo O-ring da câmara e conjunto de plugues
XX2702555 Cilindro de extensão do recipiente de amostras
XX6200006P Pinça para filtro, ponta romba, aço inoxidável
XX7100004 Mangueira com D.I. de 3/16 de pol. × 140 cm, silicone
Aplicações
Filtração geral de amostras de 15 e 50 ml, preparo para contagem por cintilação
XX2702550 1225 Coletor de amostragem
Peças sobressalentes
YY2214257 Maçaneta
5162 Placa superior
XX2702509 Anel de vedação do filtro do tipo O-ring, silicone
5163 Placa de suporte
XX2702510 Tela de suporte, 25 mm, polipropileno
XX11000PP Válvula esfera, polipropileno injetado com vidro
XX2504755 Mangueira, 1/4 de pol. × 23 pol., látex
Acessórios
XX2702552 Anéis de vedação do tipo O-ring da câmara e conjunto de plugues
XX2702555 Cilindro de extensão do recipiente de amostras
XX6200006P Pinça para filtro, ponta romba, aço inoxidável
XX7100004 Mangueira com D.I. de 3/16 de pol. × 140 cm, silicone
Aplicação
Acessórios para suportes de filtro para preparo de amostras.
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13