Documentos Principais
VPPH103NB1
Millipore
Viresolve® Pro Shield H
Virus prefilter, Viresolve® Pro Shield H, Modus 1.3 format, filtration area 0.22 m²
Sinônimo(s):
Viresolve® Pro Shield H Modus 1.3
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiais
PVDF housing
polyethersulfone membrane
silicone O-ring
white device
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® Filter
fabricante/nome comercial
Viresolve®
Parâmetros
4.1 bar max. inlet pressure (60 psig)
Altura
13.56 cm (5.34 in.)
C × L × A
13.6 cm (5.3 in.) × 18.2 cm (7.3 in.) × 9.2 cm (3.6 in.)
Comprimento
18.62 cm (7.33 in.)
Largura
9.22 cm (3.63 in.)
área de filtração
0.22 m2
membrane nominal area
0.22 m2
peso
1.39 kg (3.06 lb)
Impurezas
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
conector
3/4 in. inlet/outlet sanitary fitting(s)
1/8 in. integrated vent hose barb (with double O-ring seal)
Descrição geral
A Solução Viresolve® Pro fornece uma solução modelo completa, flexível, para eliminação viral na bioprodução de mAb e proteínas recombinantes. Essa solução comprovada de eliminação viral oferece os mais altos níveis de garantia de retenção e produtividade em uma ampla gama de características de fluxo de alimentação.
Os dispositivos Viresolve Pro Modus são normalmente usados para a filtração de volumes de lotes piloto a médio escala de proteínas. O Viresolve® Pro Shield H 1.3 oferece uma área de filtração de 0,22 m2 e tem uso primário no processamento de volumes pilotos e pequenos volumes.
Características e benefícios
  • Fabricação em escala piloto e média
  • Três formatos de tamanhos diferentes
  • Totalmente autônomo (não é necessário suporte de hardware)
  • Via de fluido de uso único totalmente descartável
  • Dispositivos 100% testados com difusão em ar/água e Teste de gás binário
  • Shield / Shield H 100% testado em aerossol
Outras notas
Estes produtos são fabricados em uma instalação que adere às Boas Práticas de Fabricação da FDA (Food and Drug Administration) dos EUA.
Nota de preparo
Este produto foi fabricado com materiais que atendem aos critérios de filtros “não liberadores de fibras”, conforme definido no item 210.3 (b) (6) do título 21 do CFR (Código de regulamentos federais dos EUA).
Armazenamento e estabilidade
4°C - 30°C
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
A Corporação EMD Millipore certifica que este produto está em conformidade com a Diretriz Europeia sobre Pressão em Equipamentos, 97/23/EC de 29 de maio de 1997. Este produto foi classificado nos termos do artigo 3 § 3 da Diretriz sobre pressão em recipientes. Foi projetado e fabricado de acordo com as boas práticas de engenharia para garantir o uso seguro. Em conformidade com o artigo 3 § 3 desta Diretriz sobre pressão em recipientes, este produto não ostenta a marca CE.