Key Documents
UFC5050
Millipore
Filtro para centrífuga Amicon® Ultra, 50 kDa MWCO
sample volume 0.5 mL, regenerated cellulose membrane, MWCO 50 kDa
Sinônimo(s):
Concentrador centrífugo, valor de corte de peso molecular (MWCO) 50 kDa, volume de amostra de 0,5 ml
About This Item
Código UNSPSC:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
Materiais
polypropylene cap
polypropylene tube
regenerated cellulose membrane
styrene-butadiene housing
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
linha de produto
Amicon®
fabricante/nome comercial
Amicon® Ultra
Parâmetros
0.5 mL sample volume
técnica(s)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Comprimento
4.99 cm (1.96 in.)
Diâmetro
10.8 mm
área de filtração
1 cm2
volume
0.5 mL
tamanho de poro
50 kDa MWCO
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Os dispositivos de filtro para centrífuga Amicon® Ultra-0.5 oferecem ultrafiltração rápida, com capacidade para altos fatores de concentração e de recuperar concentrado facilmente a partir de matrizes de amostras diluídas e complexas. Por exemplo, a BSA (67 kDa) na concentração inicial de 1 mg/ml é normalmente retida a >95%.
O seu design vertical e a área de superfície da membrana disponível proporcionam um processamento rápido da amostra, alta recuperação da amostra (tipicamente superior a 90% da solução de partida diluída) e capacidade de concentração de até 30 vezes. A polarização do soluto e subsequente incrustação da membrana são minimizadas pelo design vertical e a parada total física no dispositivo de filtro evita a centrifugação até o ressecamento e a possível perda de amostra. A recuperação eficiente da amostra concentrada (espécies retidas) se dá por meio de uma etapa conveniente de centrifugação reversa após a coleta do filtrado.
Os dispositivos Amicon® Ultra-0.5 são fornecidos em forma não estéril e somente para uso único. Com seu design de membrana vertical e centrifugação reversa, os filtros de 0,5 ml Amicon® Ultra oferecem ótimo desempenho com tempos de centrifugação mais curtos.
Aplicação
  • Ultrafiltração com membrana Ultracel® de limite de peso molecular de 50.000 daltons
  • Concentração de amostras biológicas contendo antígenos, anticorpos, enzimas, ácidos nucleicos ou microrganismos
  • Purificação de componentes macromoleculares encontrados em extratos de cultura de tecido ou lisados celulares, remoção de primers, ligantes ou marcadores macromoleculares de uma mistura de reação e remoção de proteínas antes de HPLC
  • Dessalinização, troca de tampão e diálise de proteínas
Características e benefícios
  • A membrana de celulose regenerada Ultracel® com valor de corte de peso molecular nominal (NMWCO) de 50 kDa oferece uma recuperação de retentado de mais de 90%
  • Concentra 500 μl em até 15 μl
  • Fator de concentração de 25× até 30×
  • Alta recuperação amostral (acima de 90% da solução de partida diluída)
  • Tempo de processamento rápido: 10 a 30 minutos
  • Recurso de centrifugação reversa fornece recuperações consistentes
Ligação
Substitui: 42415
forma física
Identificação por cor: Transparente
Informações legais
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Filtration methods and membrane filter selection in nanoparticle purification and production.
This page discusses the principles and benefits of using ultrafiltration membranes in protein sample preparation. Possible applications include solvent exchange, protein sample concentration, or sample purification.
Conteúdo relacionado
Concentrate protein, don’t lose it. Recover protein reliably when you concentrate with Amicon® Ultra filters.