Documentos Principais
ST1718
Sigma-Aldrich
Anti-SMO Mouse mAb (1D9)
liquid, clone 1D9, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-Smoothened
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1D9, monoclonal
Formulário
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SMO(6608)
Descrição geral
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~75 kDa SMO protein.
Recognizes the ~75 kDa SMO protein in A431 cells.
This Anti-SMO Mouse mAb (1D9) is validated for use in Immunoblotting for the detection of SMO.
Imunogênio
Full-length, recombinant, human SMO (aa 653-787) expressed as a GST fusion protein
Aplicação
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Advertência
Toxicity: Regulatory Review (Z)
forma física
In PBS, pH 7.2.
Reconstituição
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Nota de análise
Positive Control
A431 cells
Outras notas
Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Silvia Pietrobono et al.
Cell death & disease, 9(2), 142-142 (2018-02-06)
Aberrant activation of the Hedgehog (HH) signaling is a critical driver in tumorigenesis. The Smoothened (SMO) receptor is one of the major upstream transducers of the HH pathway and a target for the development of anticancer agents. The SMO inhibitor