ST1704
Anti-TOMM22 Mouse mAb (4G4)
liquid, clone 4G4, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-Translocase of Outer Mitochondrial Membrane 22
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4G4, monoclonal
Formulário
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
human, rat, mouse
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TOMM22(56993)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
ELISA (see coments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Immunocytochemistry (10 g/ml)
Paraffin Sections (3 g/ml)
Advertência
forma física
Reconstituição
Nota de análise
293T cells
PC 12 cells, NIH3T3 cells, Raw 264.7 cells, HeLa cells, Human small intestine tissue