Documentos Principais
ST1650
Sigma-Aldrich
Anti-DYRK1A Mouse mAb (7D10)
liquid, clone 7D10, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-Dual-Specificity Tyrosine-(Y)-Phosphorylation Regulated Kinase 1A
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7D10, monoclonal
forma
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
mouse, human, rat
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG2b
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DYRK1A(1859)
mouse ... Dyrk1A(13548)
rat ... Dyrk1A(25255)
Descrição geral
Anti-DYRK1A, mouse monoclonal, clone 7D10, recognizes the ~80-85 kDa DYRK1A in PC-12, 293, HeLa NE, Raw 264.7, & NIH3T3 cells. It is validated for use in ELISA and Western blotting.
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~80-85 kDa DYRK1A protein.
Recognizes the ~80-85 kDa DYRK1A protein in PC-12, 293, HeLa NE, Raw 264.7, and NIH3T3 cells.
Imunogênio
A recombinant polypeptide corresponding to amino acids of 674-763 human DYRK1A, expressed as a GST fusion protein
Advertência
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Nota de análise
Positive Control
PC-12 cells, 293 cells, HeLa NE cells, Raw 264.7 cells, NIH3T3 cells
Outras notas
Guo, X., et al. 2010. J. Biol. Chem.285, 13223.
Guedj, F., et al. 2009. PLoS One.4, e4606.
Hamelet, J., et al. 2009. Biochem. Biophys. Res. Commun.378, 673.
Lee, Y., et al. 2009. J. Biol. Chem.284 33343.
Noll, C., et al. 2009. PLoS One 2009. 4, e7540.
Scales, T.M., et al. 2009. J. Cell Sci.122, 2424.
Aranda, S., et al. 2008. Mol. Cell Biol.28, 5899.