Documentos Principais
ST1606
Sigma-Aldrich
Anti-ABCG1 Mouse mAb (2E11)
liquid, clone 2E11, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-ATP-Binding Cassette G1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2E11, monoclonal
Formulário
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ABCG1(9619)
Descrição geral
Anti-ABCG1, mouse monoclonal antibody, clone 2E11, recognizes the ABCG1 protein. It is validated for use in ELISA.
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ABCG1 protein.
Recognizes the ABCG1 protein.
Imunogênio
A recombinant polypeptide corresponding to amino acids 21-130 of human ABCG1, ecpressed as a GST fusion protein
Aplicação
ELISA (see comments)
Advertência
Toxicity: Regulatory Review (Z)
forma física
In PBS, pH 7.19.
Reconstituição
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Outras notas
For ELISA, this antibody can be used as the capture antibody; recommended concentration is 10 ng/ml, 1 µg/well, 100 µl total volume. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.