Documentos Principais
ST1553
Sigma-Aldrich
Anti-VCP Mouse mAb (4A8)
liquid, clone 4A8, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-Valosin-Containing Protein
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4A8, monoclonal
forma
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... VCP(7415)
Descrição geral
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~67 kDa VCP protein.
Recognizes the ~67 kDa VCP protein in HePG2 cells and human placenta tissue.
This Anti-VCP Mouse mAb (4A8) is validated for use in ELISA, Immunoblotting, Paraffin Sections for the detection of VCP.
Imunogênio
Full-length, recombinant human VCP (aa 1-589), expressed as a GST fusion protein
Aplicação
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Paraffin Sections (3 g/ml)
Advertência
Toxicity: Regulatory Review (Z)
forma física
In PBS, pH 7.2.
Reconstituição
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Nota de análise
Positive Control
HePG2 cells, human placenta tissue
Outras notas
For ELISA, this antibody can be used as the capture antibody; recommended concentration is 10 ng/ml, 1 µg/well, 100 µl total volume. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Philipp Voisard et al.
International journal of molecular sciences, 23(12) (2022-06-25)
Valosin-containing protein (VCP) acts as a key regulator of cellular protein homeostasis by coordinating protein turnover and quality control. Mutations in VCP lead to (cardio-)myopathy and neurodegenerative diseases such as inclusion body myopathy with Paget's disease of the bone and