Documentos Principais
SSCSHB3A01
Millipore
Lynx® S2S
3/8" Lynx® S2S Connector Set, 3/8" hose barb male inlet and 3/8" hose barb female outlet
Sinônimo(s):
Sterile to sterile single-use, single actuation connector
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
eCl@ss:
32010310
Materiais
polysulfone (21 CFR 177.1655)
silicone O-ring (21 CFR 177.2600)
silicone gasket (21 CFR 177.2600)
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
linha de produto
Lynx®
Parâmetros
27.3 L/min flow rate at 1.38 bar (20 psi) and 25 °C (77°F)
4-40 °C operating temperature (39-104 °F)
4.1 bar max. pressure (60 psi) (operating pressure)
conector
3/8 in. inlet hose barb for 0.25 in (7.1 mm) I.D.
3/8 in. outlet hose barb for 0.25 in (7.1 mm) I.D.
Descrição geral
O conector Lynx S2S, de design exclusivo, é um dispositivo descartável, de acionamento único, compatível com gama e autoclave para conectar vias de fluidos esterilizadas em processos biofarmacêuticos.
O conjunto de conectores Lynx S2S SSCSHB3A01 é construído com um acoplamento fêmea e um acoplamento macho. Com esses dois componentes montados, o trajeto do fluido estéril é ativado. Uma vez montados, os dois componentes não podem ser desmontados, reduzindo o risco de violação da esterilidade.
Esta unidade Lynx S2S tem um diâmetro de 3/8 pol. e uma conexão de entrada/saída com mangueira de barbela.
Conectores seguros e descartáveis
O conector Lynx S2S é descartável e destinado a uso único, com ativação única. Não há peças para limpar no local e o risco de contaminação é reduzido.
Garantia de esterilidade durante a atuação
O conector Lynx S2S é testado com 100% de integridade do ar na fabricação. Os conjuntos de conectores foram testados utilizando um método de desafio bacteriano aerosolizado com B. diminuta (106 UFC) e um método direto de sujidade bacteriana com B. diminuta, garantindo que uma conexão estéril possa ser feita em áreas não classificadas.
Aplicação
Ideal para uma ampla variedade de aplicações, incluindo transferência líquida estéril e amostragem microbiológica, o conector Lynx S2S oferece a solução ideal para fazer conexões seguras entre dois conjuntos descartáveis esterilizados de uso único.Transferência líquida estérilO conector Lynx S2S pode ser integrado a conjuntos que incluem cápsulas de uso único, tubos e recipientes flexíveis. Pré-esterilizados por radiação gama ou autoclave e prontos para uso, esses conjuntos são ideais para uma ampla variedade de aplicações de transferência de líquidos e podem ser facilmente integrados aos processos de produção a granel e de envase final, garantindo a transferência segura do seu valioso produto. O melhor de tudo é que todo o conjunto é descartável.Amostragem microbiológicaSubstitua a divisória de borracha ou a válvula atual e as técnicas de amostragem de frascos por um sistema de amostragem descartável pré-esterilizado. Vários recipientes de amostragem flexíveis podem ser ligados entre si por meio de um conector Lynx S2S, e toda a montagem pode ser esterilizada por radiação gama. Essa conexão estéril com o ponto de amostragem minimiza o risco de resultados falsos-positivos. Por exemplo, a amostragem de biorreator em vários locais requer um grande investimento em equipamentos de capital, é trabalhosa e está aberta ao risco de contaminação. Ao utilizar o conector Lynx S2S para amostragem em biorreatores em múltiplos locais, o processo agora está seguro, as conexões assépticas são eliminadas, e os custos de equipamento capital e mão de obra são significativamente reduzidos.
Nota de preparo
Método de esterilização
compatível com gama de até 45 kGy; autoclavar uma vez por 30 minutos a 130 °C. Não vaporizar no local.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LYNX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany