Key Documents
SPHLA25NB6
Millipore
Cápsula Durapore® 0,45 µm, OptiScale®
OptiScale® 25, filtration area 3.5 cm2
Sinônimo(s):
Durapore® 0.45 μm Optiscale 25mm NB
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031610
NACRES:
NB.24
Materiais
PVDF membrane
polypropylene
polypropylene support
polypropylene vent cap
Nível de qualidade
conformidade reg.
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
esterilidade
non-sterile
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
linha de produto
OptiScale® 25
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
OptiScale®
Parâmetros
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 25 °C
60 psi max. differential pressure (4.1 bar) at 25 °C (forward)
técnica(s)
bioburden reduction: suitable
Comprimento
3.9 cm (1.52 in.)
Largura
1.21 in.
Diâmetro
3.1 cm (1.2 in.)
área de filtração
3.5 cm2
Impurezas
≤0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25  EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.45 μm
entrada
sample type liquid
conector
female Luer-Lok® inlet connection
male Luer-Lok® outlet connection
(Female Luer-Lok® Inlet/Male Luer Slip Outlet)
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
Configuração do dispositivo: Cápsula
Outras notas
Estes produtos são fabricados em uma instalação que adere às Boas Práticas de Fabricação da FDA (Food and Drug Administration) dos EUA.
Instruções de uso
  • Retenção de organismos: Bacteriano
  • Modo de ação: Filtração (exclusão por tamanho)
  • Aplicação: Purificação de proteínas
  • Uso pretendido: Redução ou remoção de microrganismos/biocarga
  • Instruções de uso: Consulte as seções de instalação e umedecimento do guia do usuário OPTISCALE®-25
  • Declaração de armazenamento: Consulte o guia do usuário OPTISCALE®-25
  • Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
Nota de preparo
Este produto foi fabricado com uma membrana Durapore® que atende aos critérios de filtros “não liberadores de fibras”, conforme definido no item 210.3 (b) (6) do título 21 do CFR (Código de regulamentos federais dos EUA).
Método de esterilização
1 ciclo de autoclave de 60 min a 123 °C
Nota de análise
Esse produto foi testado e passou no teste da USP <78> para partículas em injetáveis.
TOC/Condutividade
Após a esterilização e uma descarga controlada de água de 15 ml, as amostras exibiram menos de 500 ppb de TOC por USP <64> e menos de 1,3 µS/cm por USP. <64>.
Informações legais
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13