Key Documents
SNAP2MB3
Millipore
SNAP id® 2.0 Protein Detection System
Double MultiBlot
Sinônimo(s):
Sistema de detecção de proteína
About This Item
Código UNSPSC:
41116010
eCl@ss:
42029053
NACRES:
NB.22
product name
Sistema de Detecção de Proteínas 2.0 - MultiBlot duplo (4,5 x 8,4 cm) SNAP i.d. 2.0, Developed to meet the needs of our Western blotting customers, the SNAP i.d. 2.0 system produces blots of a very high quality. Unique vacuum-driven technology & a built-in flow distributor actively drive reagents through the membrane.
fabricante/nome comercial
SNAP id®
técnica(s)
western blot: suitable
compatibilidade
for use with Commercially available blocking reagents
for use with Luminata Western HRP Substrates
for use with Nitrocellulose
for use with PVDF (Immobilon membranes)
for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-CH Buffer (cat. no. WBAVDCH01)
for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-FL Buffer (cat. no. WBAVDFL01)
for use with blØk<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-PO Buffer (cat. no. WBAVDP001)
for use with commercially available detection reagents
método de detecção
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
Esse sistema inclui o SNAP i.d. Base 2.0, duas estruturas de retenção MultiBlot, duas bandejas de coleta de anticorpos, tubo de vácuo, rolo de absorção da almofada & rolante, duas bandejas de umedecimento e um guia de início rápido
Aplicação
Desenvolvido para atender às necessidades de nossos clientes de Western blot, o SNAP i.d. O sistema 2.0 produz manchas de altíssima qualidade. Tecnologia & exclusiva acionada por vácuo, um distribuidor de fluxo integrado conduz ativamente os reagentes através da membrana.
Para uso em immunoblots.
Ligação
Substitui: WBAVDBASE
Informações legais
SNAP id is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.