Documentos Principais
SLLHH13
Millipore
Millex® hydrophilic PTFE syringe filter
pore size 0.45 μm, diam. 13 mm, non-sterile
Sinônimo(s):
0.45 μm PTFE syringe filter, Millex-LH syringe filter, disposable syringe filter, syringe filter
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiais
PTFE membrane
high-density polyethylene housing
esterilidade
non-sterile
linha de produto
Millex®
Características
holdup volume< 25 μL (after air purge)
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millex®
Parâmetros
45 °C max. temp.
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
técnica(s)
analytical sample preparation: suitable
Altura
21.1 mm
Diâmetro
13 mm
área de filtração
0.65 cm2
volume
10 mL
tamanho de poro
0.45 μm pore size
entrada
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
conector
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
SLCRX13NL replaces SLLHH13NL
SLCRX13NK replaces SLLHH13NK
Especificações
For general laboratory use only
Informações legais
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany