Documentos Principais
SK2P446E0
Millipore
Módulo Prostak MF
pore size 0.65 μm
Sinônimo(s):
Prostak Módulo MF 0,65μm 20 pilhas 1,7 m2
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031623
Materiais
PVDF
silicone gasket
Nível de qualidade
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Prostak
Parâmetros
2.1 bar max. transmembrane pressure (30 psi) at 50-80 °C
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 50-80 °C
4.1 bar max. transmembrane pressure (60 psi) at 50 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
dilution
(concentration and clarification)
Altura
12.4 cm (4.9 in.)
Comprimento
38.9 cm (15.3 in.)
Largura
19.8 cm (7.8 in.)
Tamanho do dispositivo
, 20 stack
área de filtração
1.7 m2
Área nominal da membrana
1.7
peso
6.2 kg (13.7 lb)
Matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.65 μm nominal pore size
0.65 μm pore size
pH
1-11(short duration)
2-10(continuous)
Descrição geral
O Prostak MF Module é um dispositivo de filtração de fluxo tangencial em uma configuração de placa empilhada com canal de alimentação aberto de tela tipo V. Uma membrana microporosa, fluoreto de polivinilideno (PVDF) Durapore®, é colada em ambos os lados de cada placa. As placas são então empilhadas em paralelo, formando pilhas.
Este módulo de canal aberto de microfiltração Prostak apresenta um tamanho de poro de 0,65 μm e uma área de filtração de 1,7 m2. O SK2P446E0 está disponível em uma pilha de 20 unidades, o que o torna aplicável a sistemas em escala de bancada, piloto e de produção.
Os módulos podem ser testados quanto à integridade e esterilizados a vapor por 20 ciclos.
Os módulos Prostak MF devem ser usados com um suporte de apoio, que controla a deflexão e fornece conexões sanitárias para a conexão à tubulação externa. As gaxetas sanitárias fornecidas com o módulo proporcionam uma conexão sem vazamentos entre o(s) módulo(s) e o suporte.
Aplicação
Aplicações típicas
A microfiltração Prostak é usada para separações em que a viscosidade e os níveis de sólidos suspensos do fluxo de alimentação exigem um canal de alimentação aberto. Eles são normalmente usados em aplicações de perfusão ou na clarificação/colheita de:
  • Suspensões de células de mamíferos, bactérias e miceliais
  • Emulsões e suspensões coloidais
  • Vírus, Proteínas e outras soluções macromoleculares bio-orgânicas
  • Polissacarídeos e outras soluções de alta viscosidade
  • Fermento, algas e outras suspensões com alto teor de sólidos
  • Precipitado de proteínas
  • Vacinas
Características e benefícios
Canal de alimentação aberto da tela tipo V
Outras notas
Estes produtos são fabricados em uma instalação que adere às Boas Práticas de Fabricação da FDA (Food and Drug Administration) dos EUA.
Requisitos de pré-filtração: 150 µm
Informações legais
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prostak is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany