Documentos Principais
SJHVM4710
Millipore
Millicup-HV, de 0,45 µm, PVDF, não estéril
Non sterile Universal bottletop vacuum filter with Hydrophilic PVDF Durapore membrane.
Sinônimo(s):
0,45 µm Millicup-HV, PVDF Millicup
About This Item
Código UNSPSC:
41104914
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.24
Materiais
PVDF membrane
high-density polyethylene
high-density polyethylene housing
polyethylene housing
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millicup
Parâmetros
27 inHg vacuum limit (685 mmHg) at 25 °C (differential)
3 L sample volume
50 °C max. temp.
técnica(s)
vacuum filtration: suitable
Altura
120 mm
Diâmetro
8.4 cm
diâmetro do filtro
47 mm
área de filtração
11.5 cm2
capacidade do funil
300 mL
Matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.45 μm pore size
conector
inlet funnel
outlet bottle top (Universal)
aplicação(ões)
filtration
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
A unidade de filtro Millicup proporciona filtragem rápida e eficaz de solventes e tampões (até 3 l) usados em HPLC e outras técnicas analíticas.
Características e benefícios:
•Não há necessidade de preparo nem limpeza, o que economiza tempo
•Disponível com membranas de PVDF hidrofílicas Durapore de baixa incidência de ligação a proteínas, PTFE hidrofóbicas Fluoropore e de PTFE hidrofílicas LCR
•Design ultralimpo e operação segura
Aplicações:
Preparo de fase móvel, filtração de tampão
Aplicação
Atendimento direto ao paciente: Não
Princípio
Vácuo
forma física
Identificação por cor: Natural
Informações legais
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany