Key Documents
SHGLA47FF3
Millipore
Multilayer Durapore® 0.45/0.22 µm, OptiScale® Capsule
OptiScale® 47, filtration area 17.7 cm2, pore size 0.45/0.22 μm
Sinônimo(s):
Optiscale Durapore 0.45/0.22 μm 3/4 in. TC/TC
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiais
PVDF membrane
PVDF vent cap
fluoroelastomer FKM seal
polycarbonate
polypropylene support
Nível de qualidade
conformidade reg.
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
esterilidade
non-sterile
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
linha de produto
OptiScale® 47
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
OptiScale®
Parâmetros
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
técnica(s)
sterile filtration: suitable
Comprimento
7.4 cm (2.91 in.)
Largura
2.75 in.
Diâmetro
6.9 cm (2.7 in.)
área de filtração
17.7 cm2
diâm. conexão de entrada
3/4 in.
diam. conexão de saída
3/4 in.
Impurezas
≤0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
matriz
Multilayer Durapore®
pore size
0.45/0.22 μm pore size
entrada
sample type liquid
ponto de bolha
≥3450 mbar (50 psig), air with water at 23 °C
conector
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
Device Configuration: Capsule
Outras notas
Directions for Use
  • Organism Retention: Bacterial
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: Protein purification
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer installation and wetting sections of OPTISCALE®-25 user guide
  • Storage Statement: Please refer OPTISCALE®-25 user guide
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Informações legais
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13