SCT272
BioTracker™ Red Mitochondria Live Cell Probe 400 μL
Human
Sinônimo(s):
mitochondria dye, mitochondria live cell dye, mitochondria probe, mitochondrial live cell dye, red mitochondria dye, red mitochondria probe
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
BioTracker™ Red Mitochondria Live Cell Probe 400 μL,
fonte biológica
human
Nível de qualidade
embalagem
vial of 400 μL
fabricante/nome comercial
Millipore
técnica(s)
cell culture | stem cell: suitable
flow cytometry: suitable
Condições de expedição
2-8°C
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Características e benefícios
Descrição-alvo
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup