SCR601
Human Oligodendrocyte Characterization Kit
About This Item
Produtos recomendados
reatividade de espécies
human
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
cell culture | stem cell: suitable
immunocytochemistry: suitable
entrada
sample type neural stem cell(s)
Condições de expedição
dry ice
Descrição geral
Aplicação
Neuroscience
Componentes
Mouse anti-Myelin Proteolipid Protein, C-terminus, clone PLPC1, 20 ug
Mouse anti-Galactocerebroside, clone mGalC, 10ug
Mouse anti-Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein (MOG), 10 ug
Mouse anti-Glial Fibrillary Acidic Protein, clone GA5, 10 ug
Mouse anti-Glial Fibrillary Acidic Protein, clone GA5, 10 ug
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Artigos
Derivation and characterization of functional human neural stem cell derived oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) that efficiently myelinate primary neurons in culture.