SCC723
3dGRO® Colorectal Organoids (CSC.421)
Human
Sinônimo(s):
Colon Organoid, Colon Tumor Organoid, Colorectal Cancer Organoid, Human CRC Organoids
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
3dGRO® Colorectal Organoids (CSC.421),
fonte biológica
human
Nível de qualidade
embalagem
vial of ≥1500 organoids vial
fabricante/nome comercial
Millipore
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | stem cell: suitable
Condições de expedição
liquid nitrogen
temperatura de armazenamento
−196°C
Descrição geral
Aplicação
- Viability: >1500 viable organoids/vial
- Organoid Growth: Pass
- Cells are tested negative for infectious diseases by a Human Essential CLEAR panel by Charles River Animal Diagnostic Services.
- Mycoplasma Contamination: Negative
- STR Profile: Pass
Características e benefícios
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
3dGRO® organoids were derived utilizing HUB Organoid Technology.
The purchaser of this product shall agree to HUB′s terms of use, which shall be separately acknowledged and accepted by such purchaser, prior to transfer of this product to purchaser.
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3