SCC607
3dGRO® Human Lung Organoids (PDXO.149)
Human
Sinônimo(s):
Lung PDO;Lung Tumor Organoid;Airway Organoid;Pulmonary Organoid
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
3dGRO® Human Lung Organoids (PDXO.149),
fonte biológica
human
Nível de qualidade
embalagem
vial of ≥ 1500 organoids/vial mg
fabricante/nome comercial
Millipore
modo de crescimento
N/A
cariótipo
3D Organoid
normal
técnica(s)
cell culture | stem cell: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer (Lung)
Condições de expedição
liquid nitrogen
temperatura de armazenamento
−196°C
Aplicação
- Each vial contains > 1500 organoids.
- Mycoplasma: Negative
- Genotyped by STR analysis: Pass
- Human species verified
- Organoids are negative for HPV-16, HPV-18, Hepatitis A, B, C, and HIV-1 & 2 viruses by PCR.
- Cell viability test: Pass
Cell Line Characteristics
- Sex: Male
- Age: 62
- Organ: Lung (PDX- Squamous)
- Disease: Squamous Cell Carcinoma (Driver Mutations: PIK3CA AMP)
Características e benefícios
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
3dGRO® organoids were derived utilizing HUB Organoid Technology.
The purchaser of this product shall agree to HUB′s terms of use, which shall be separately acknowledged and accepted by such purchaser, prior to transfer of this product to purchaser.
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2