Documentos Principais
SAMP2LGNB
Millipore
Filtro Millex® para o sistema Samplicity® G2
PTFE, pore size 0.20 μm, diam. 33 mm, non-sterile, hydrophilic
Sinônimo(s):
Filtro de seringa Millex-LG, Filtro de seringa PTFE de 0,20 μm
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiais
PTFE membrane
polypropylene housing
esterilidade
non-sterile
linha de produto
Millex®
Samplicity®
Características
holdup volume≤ 80 μL (after air purge)
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millex®
Samplicity®
Parâmetros
45 °C max. temp.
8.6 bar max. inlet pressure (125 psi)
técnica(s)
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
Diâmetro
33 mm
área de filtração
4.5 cm2
volume
1.7 mL
cor
light blue
tamanho de poro
0.20 μm
entrada
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
ponto de bolha
≥2.9 bar, air with water at 23 °C
conector
female Luer-Lok® inlet connection
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Código do filtro: LG
SAMP2LGNB: 250 por embalagem
Visão geral dos filtros Millex® para o sistema Samplicity G2
• O sistema de filtração Samplicity G2 possibilita a filtração a vácuo de até 8 amostras de uma só vez, diretamente nos frascos de HPLC
• Os filtros Millex para o sistema Samplicity G2 dispõem de funis adaptadores e filtros Millex de 33 mm
• O sistema Samplicity G2 tem menos impacto ergonômico do que a filtração por seringa manual
• Disponível nos tamanhos de poro de 0,20 µm e 0,45 µm com membranas hidrofílicas de PTFE, Durapore de PVDF, Millipore Express PLUS de PES ou de náilon
Aplicações:
HPLC; Filtração de amostras viscosas ou carregadas de particulados para HPLC
Aplicação
Atendimento direto ao paciente: Não
Embalagem
não estéril
Componentes
Filtro Millex e funil para envase fácil
Especificações
Somente para uso laboratorial geral
forma física
Identificação por cor: azul-claro
Informações legais
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Filtration is used in dissolution testing to end the dissolution process and prepare the sample for HPLC analysis. This page discusses the importance of filtration and utility of hydrophilic PTFE Millex® syringe filters in dissolution testing.