Documentos Principais
PX1405
Supelco
Cloreto de potássio
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
About This Item
Fórmula linear:
KCl
Número CAS:
Peso molecular:
74.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-211-8
Agency
meets USP/NF
Nível de qualidade
Ensaio
99.0-100.5% (silver nitrate titration)
forma
crystals
Impurezas
≤0.005% Insoluble matter
cor
white
pH
5.5-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
pb
1413 °C/1013 hPa
pf
770 °C (lit.)
densidade
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
bromide (Br-): ≤0.01%
chlorate, nitrate (as NO3-): ≤0.003%
iodide (I-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.001%
traços de cátion
Ba: ≤0.001%, passes test
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤3 ppm
Mg: ≤0.001%
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Pode ser usado no preparo de solução salina tamponada com fosfato e na extração e solubilização de proteínas.
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Nota de análise
Assay (argentometric)99.0-100.5%Barium (Ba)Passes test (Limit about 0.001%)Bromide (Br)0.01% maxCalcium (Ca)0.002% maxChlorate and nitrate (as NO3)0.003% maxColorWhiteFormCrystalsHeavy metals (as Pb)5ppm maxInsoluble matter0.005% maxIodide (I)0.002% maxIron (Fe)3ppm maxMagnesium (Mg)0.001% maxPhosphate (PO4)5ppm maxSodium (Na)0.005% maxSulfate (SO4)0.001% maxpH of a 5% solution at 25°C5.4-8.6
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1