PMEF-NL-P1
EmbryoMax® Primary Mouse Embryonic Fibroblasts
PMEF, Neo Resistant, Strain FVB, Not Treated, Passage 1
Sinônimo(s):
Mouse Embryonic Fibroblasts
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Specialty Media
EmbryoMax®
técnica(s)
cell culture | stem cell: suitable
entrada
sample type primary embryotic fibroblasts (PMEFs)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
Condições de expedição
liquid nitrogen
Descrição geral
Descrição de linhagem celular
Aplicação
Stem Cell Research
Embalagem
forma física
Armazenamento e estabilidade
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1