Documentos Principais
PLCCC05205
Millipore
Ultracel® Ultrafiltration Membrane
for separation
About This Item
Código UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32161003
NACRES:
NB.24
Materiais
composite regenerated cellulose (CRC)
Nível de qualidade
grau
for separation
descrição
Filter code PLCC
técnica(s)
ultrafiltration: suitable
área de filtração
20 cm2
tamanho da membrana
20 cm × 20 cm
Matriz
Ultracel®
tamanho de poro
5 kDa filter
Informações legais
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1