PC41
Anti-Cathepsin B (Ab-3) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
do not freeze
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Paraffin Sections (2.5 µg/ml, trypsin pre-treatment required)
Embalagem
Advertência
forma física
Nota de análise
SK-HEP-1 concentrated conditioned medium or breast carcinoma tissue
Outras notas
Chan, S.J., et al. Proc. Natl. Acad. Sci. USA83, 7721.
Barrett, A.J. 1987. Trends Biochem. Sci.12, 193.
Sloane, B.F. 1990. in Seminars in Cancer Biology, ed. M. M. Gottesman. Vol. 1(2), 137.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1