Documentos Principais
PBVK04310
Millipore
PES Membrane Filter, 500 kDa NMWCO
Biomax®, filter diam. 44.5 mm
Sinônimo(s):
Biomax PES ultrafiltration membrane discs, Ultrafiltration Discs, 500 kDa NMW
About This Item
Código UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiais
polyethersulfone membrane
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Biomax®
técnica(s)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
diâmetro do filtro
44.5 mm
área de filtração
13.4 cm2
tamanho de poro
500 kDa NMWCO
Condições de expedição
ambient
Aplicação
500 kDa NMWL, Biomax polyethersulfone, 44.5 mm diameter
Informações legais
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1