Documentos Principais
P2B050C25
Millipore
Módulo Biomax® de ultrafiltração Pellicon® 2 Maxi
filtration area 2.5 m2, NMWCO 50 kDa
Sinônimo(s):
Pellicon® 2 Maxi Ultrafiltration Module Biomax-50 C 2.5 m2
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
Materiais
polyethersulfone
polypropylene screen
polyurethane adhesive
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Pellicon®
Parâmetros
0.33 bar max. transmembrane pressure (5 psig) (reverse)
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C (forward)
técnica(s)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Altura
7.6 cm (3 in.)
Comprimento
21 cm (8.3 in.)
Largura
17.8 cm (7.0 in.)
área de filtração
2.5 m2
membrane nominal area
2.5 m2
extraíveis gravimétricos
≤1500 mg/m2
matriz
Biomax®
tamanho de poro
50 kDa NMWCO
pH
1-14
Categorias relacionadas
Descrição geral
O Pellicon® 2 Ultrafiltration BIOMAX 50 Maxi Cassette define o padrão em dispositivos de filtração de fluxo tangencial no estilo cassete. O P2B050C25 foi projetado tendo em mente o aumento de escala do processo e o desenvolvimento de aplicações.
A membrana de polietersulfona da′ Millipore BIOMAX 50 tem estruturas sem vazios que protegem contra o vazamento de solutos por meio de microdefeitos normalmente associados a vazios sob as camadas finas das membranas de UF convencionais. Essas membranas sem vazios são mais permeáveis, resultando em alto fluxo com retenção de produto equivalente ou superior. Essas membranas sem vazios oferecem as vantagens de um processamento rápido e de alto rendimento e de sistemas menores.
O módulo Pellicon® 2 Maxi Ultrafiltration BIOMAX apresenta uma área de filtração de 2,5 m2 com um tamanho de poro de 50 kDa NMWCO.
Aplicação
Concentração, dessalinização ou troca de tampão de:
  • Soluções de proteínas
  • Soluções de polissacarídeos
  • Suspensões de vírus
Colheita, lavagem ou clarificação de:
  • Culturas e lisados de células
  • Suspensões coloidais
  • Culturas de vírus
Características e benefícios
  • Tela tipo C (tela grossa)
  • Membranas de ponta sem vazios para atender a praticamente qualquer desafio de separação
  • Caminho de fluxo curto para maior fluxo e capacidade de separação de maior resolução
  • Opção de configuração do canal de fluxo, proporcionando capacidade de otimização do processo
  • Escalonamento previsível e rápido
  • Verdadeira escalabilidade linear, desde módulos de tamanho de laboratório até conjuntos industriais para processamento de milhares de litros
  • Proporciona maior resolução, melhores rendimentos e resistência superior à contrapressão
  • As membranas Ultracel são membranas compostas fundidas em um substrato microporoso para membranas livres de defeitos com adesão superior
Outras notas
Estes produtos são fabricados em uma instalação que adere às Boas Práticas de Fabricação da FDA (Food and Drug Administration) dos EUA.
Requisitos de pré-filtração: 100 µm
Nota de análise
Extraíveis gravimétricos: depois de lavagem com água
Informações legais
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2