OP23
Anti-c-H-Ras (Ab-1) Mouse mAb (F235-1.7.1)
liquid, clone F235-1.7.1, Calbiochem®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
F235-1.7.1, monoclonal
forma
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
rat, human, mouse
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
do not freeze
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HRAS(3265)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoblotting (10 µg/ml)
Immunofluorescence (2.5 µg/ml)
Immunoprecipitation (5 µg/ml)
Paraffin Sections (5 µg/ml, saponin and pepsin pre-treatment required)
Embalagem
Advertência
forma física
Nota de análise
Normal skin tissue or ras 1 cells
Outras notas
Sidransky, D., et al. 1992. Science256, 102.
Bos, J.L. 1989. Cancer Res.49, 4682.
Furth, M. E., et al. 1987. Oncogene1, 47.
Kraus, M.H., et al. 1984. Proc. Natl. Acad. Sci. USA81, 5384.
Shimizu, K., et al. 1983. Proc. Natl. Acad. Sci. USA80, 2112.
Taparowsky, E., et al. 1983. Cell34, 581.
Ellis, R.W., et al. 1981. Nature292, 506.
Shih, T.Y., et al. 1980. Nature287, 686.