Documentos Principais
NE1040
Sigma-Aldrich
Anti-PLTP Mouse mAb (2F3-G4)
liquid, clone 2F3-G4, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-PHospholipid Transfer Protein
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
clone:
2F3-G4, monoclonal
application:
reatividade de espécies:
human
citations:
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2F3-G4, monoclonal
Formulário
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PLTP(5360)
Descrição geral
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~47 kDa PLTP protein.
Recognizes the ~47 kDa PLTP protein in HeLa cells and human ovarian carcinoma tissue.
This Anti-PLTP Mouse mAb (2F3-G4) is validated for use in Immunoblotting, Paraffin Sections for the detection of PLTP.
Imunogênio
Full-length, recombinant human PLTP (aa 1-422), expressed as a GST fusion protein
Aplicação
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Paraffin Sections (5 g/ml)
Advertência
Toxicity: Regulatory Review (Z)
forma física
In PBS, pH 7.2.
Reconstituição
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Nota de análise
Positive Control
HeLa cells, Human ovarian carcinoma tissue
Outras notas
Derbali, H., et al. 2010. Am. J. Pathol.176, 2638.
Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.