NA70
Anti-p14ARF (Ab-2) Mouse mAb (14PO2)
liquid, clone 14PO2, Calbiochem®
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
14PO2, monoclonal
Formulário
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
human
não deve reagir com
rat, mouse
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... CDKN2A(1029)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence (0.5 µg/ml)
Immunoprecipitation (2 µg/mg lysate)
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Nota de análise
Normal sheep serum
HeLa cells
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1