NA13
Anti-Replication Protein A (Ab-1) Mouse mAb (RPA70-9)
liquid, clone RPA70-9, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-RP-A
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
RPA70-9, monoclonal
forma
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
human, yeast
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
do not freeze
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RPA1(6117)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Frozen Sections (2.5 g/ml)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Immunofluorescence (2.5 g/ml)
Immunoprecipitation (1 g/reaction)
Paraffin Sections (2.5 g/ml, no pre-treatment required)
Embalagem
Advertência
forma física
Nota de análise
HeLa or U293 cells or colon carcinoma tissue
Outras notas
Brill, S.J. and Stillman, B., 1989. Nature342, 92.
Stillman, B., 1989. Annu. Rev. Cell. Biol.5, 197.
Tsurimoto, T. and Stillman, B., 1989. EMBO J.8, 3883.
Wobbe, C.R., et al. 1987. Proc. Natl. Acad. Sci. USA84, 1834.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1