Documentos Principais
MSPV01FS1
Millipore
Pré-filtro pod® Viresolve
Prefiltration before parvovirus removal
Sinônimo(s):
Pod Viresolve Prefilter, 0.11 m 2
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiais
TPE seal
cellulose fiber prefilter (inorganic filter aid)
glass filled polypropylene
mixed cellulose esters (MCE)
Nível de qualidade
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Viresolve®
Parâmetros
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) (Reverse)
20-40 L process volume
técnica(s)
protein purification: suitable
área de filtração
0.11 m2
Impurezas
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
conector
1.5 in. TC inlet connection (Disposable)
1.5 in. TC outlet connection (Disposable)
Descrição geral
Configuração do dispositivo: Cápsula
Aplicação
Pré-filtração antes da remoção do parvovírus
Nota de preparo
Método de esterilização
3 ciclos de autoclave de 60 min a 123 °C
Informações legais
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13