Documentos Principais
MPKMNTKIT
Milli-Q
Suporte de fixação à parede
Millipak® Wall Mounting Bracket saves lab bench space
Sinônimo(s):
Millipak® Wall Mounting Bracket
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
Millipak®
L × A × P
3.5 in. (89 mm) × 3.1 in. (79 mm) × 1.25 in. (32 mm)
compatibilidade
for use with AFS®
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
The wall mounting bracket saves lab space by easily installing the Millipak® filter on the wall.
Aplicação
Water purification system accessory for use with AFS® D water purification system.
Informações legais
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13