MMPWRSPAU
Fonte de alimentação elétrica Milliflex Oasis®
for use with Milliflex Oasis® pumps
Sinônimo(s):
Power Supply
About This Item
Produtos recomendados
entrada CA/CC
100 V / 240 V, 50-60 Hz
descrição
Australia– to power supply up to three Milliflex Oasis filtration pumps
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Milliflex Oasis®
aplicação(ões)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
compatibilidade
for use with Milliflex Oasis® pumps