Documentos Principais
MHSTCMAG-70KPMX
Millipore
Painel pré-misturado de linfócitos T de camundongo de alta sensibilidade MILLIPLEX® - Ensaio imunológico multiplex
Simultaneous analyze low levels of cytokine and chemokine biomarker with the High Sensitivity Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in mouse serum, plasma and cell culture samples.
Sinônimo(s):
Luminex® Mouse Immunology Panel, Millipore Mouse Immunology Panel, Mouse Immunology Protein Multiplex Assay
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
Nível de qualidade
reatividade de espécies
mouse
fabricante/nome comercial
Milliplex®
assay range
accuracy: 82-102%
sensitivity: 0.26-11.14 pg/mL
standard curve range: 0.10-400 pg/mL
(IL-4)
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(IFNγ)
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(IL-17A)
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(IL-7)
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(TNFα)
standard curve range: 0.73-3,000 pg/mL
(KC/GROα/CXCL1)
standard curve range: 0.98-4,000 pg/mL
(IL-2)
standard curve range: 0.98-4,000 pg/mL
(IL-5)
standard curve range: 0.98-4,000 pg/mL
(IL-6)
standard curve range: 1.34-5,500 pg/mL
(IL-10)
standard curve range: 2.93-12,000 pg/mL
(IL-12 (p70))
standard curve range: 3.17-13,000 pg/mL
(MCP-1/CCL2)
standard curve range: 3.42-14,000 pg/mL
(IL-13)
standard curve range: 3.91-16,000 pg/mL
(IL-1α)
standard curve range: 3.91-16,000 pg/mL
(IL-1β)
standard curve range: 6.1-25,000 pg/mL
(GM-CSF)
standard curve range: 7.32-30,000 pg/mL
(MIP-2/CXCL2)
standard curve range: 9.77-40,000 pg/mL
(LIX)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
técnica(s)
multiplexing: suitable
compatibilidade
configured for Premixed
método de detecção
fluorometric (Luminex xMAP)
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
As citocinas são polipeptídeos imunomoduladores que desempenham papéis essenciais nas respostas imunes adaptativas e inatas. O termo “citocinas” é um termo genérico que inclui miocinas (produzidas por células musculares), linfocinas (produzidas por linfócitos Th ativados), interleucinas (que atuam como mediadoras entre os linfócitos T) e quimiocinas (responsáveis pela migração dos linfócitos T). Sendo um dos mecanismos regulatórios do sistema imunológico, as citocinas atuam nas fases de reconhecimento, ativação ou efetora de uma resposta imune, modulando o desenvolvimento e as atividades funcionais dos subtipos de linfócitos T, linfócitos B e células mieloides. A pesquisa envolvendo citocinas tem um papel importante para que se obtenha um entendimento mais aprofundado do sistema imunológico e sua resposta multifacetada à maioria dos antígenos, principalmente aquelas respostas que fazem parte do processo inflamatório.
Níveis baixos de inflamação estão envolvidos em muitos estados clínicos e subclínicos de doenças, tais como doenças autoimunes e cardiovasculares, diabetes, distúrbios neurológicos e câncer. Portanto, a medição em níveis de picograma das citocinas é essencial para entender a patogênese dessas doenças.
Tipo de painel: citocinas/quimiocinas
Especificidade
A reatividade cruzada entre os anticorpos e qualquer um dos outros analitos neste painel não é detectável ou é insignificante.
Reatividade cruzada
Não há reatividade cruzada detectável no painel.
Aplicação
  • Analitos: GM-CSF, IFNγ, IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-10, IL-12 (p70), IL-13, IL-17A, KC/CXCL1, LIX, MCP-1, MIP-2 TNFα
  • Tipo de amostra recomendado: soro, plasma cultura de tecidos ou outros meios
  • Diluição recomendada da amostra: pura ou soro ou plasma diluído a 1:2
  • Tempo de execução do ensaio: de um dia para o outro
  • Categoria de pesquisa: Inflamação e imunologia
  • Subcategoria de pesquisa: Resposta imune Distúrbios metabólicos Doença inflamatória crônica Doença cardiovascular
Armazenamento e estabilidade
A temperatura de armazenamento recomendada para os componentes do kit é de 2 a 8 °C.
Outras notas
Entre em contato com a Assistência técnica para informações sobre linearidade de diluição.
Sensibilidade: Consulte o protocolo para obter informações sobre a sensibilidade de analitos individuais.
Informações legais
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Respiratory Tract