Documentos Principais
MFVL20ST3
Millipore
Durapore® 0.1 µm, Millipak® Final Fill Capsule
Millipak® Final Fill 200
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
Materiais
PVDF membrane
polysulfone housing
silicone O-ring
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; irradiated
linha de produto
Millipak® Final Fill 200
Características
hydrophilic
técnica(s)
sterile filtration: suitable
Matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.1 μm pore size
conector
fitting (38 mm (1½ in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Informações legais
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany