MFHL06SH3
Durapore® 0.45 µm, Millipak® Final Fill Capsule
Millipak® Final Fill 60
About This Item
Materiais
PVDF membrane
polysulfone housing
silicone O-ring
esterilidade
sterile; irradiated
linha de produto
Millipak® Final Fill 60
Características
hydrophilic
técnica(s)
bioburden reduction: suitable
matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.45 μm pore size
conector
fitting (6 mm (1/4 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)