Documentos Principais
MCYTMAG-70K-PX32
Millipore
Painel de esferas magnéticas de citocinas/quimiocinas de camundongo MILLIPLEX® - pré-misturadas, com de 32 analitos - Ensaio imunológico multiplex
Simultaneously analyze multiple cytokine and chemokine biomarkers with Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in mouse serum, plasma and cell culture samples.
Sinônimo(s):
Luminex® Mouse cytokine immunoassay, Millipore Mouse cytokine immunoassay, Mouse cytokine Multiplex Assay
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
Nível de qualidade
reatividade de espécies
mouse
fabricante/nome comercial
Milliplex®
assay range
accuracy: 85-107%
standard curve range: 3.2-10,000 pg/mL
técnica(s)
multiplexing: suitable
compatibilidade
configured for Premixed
método de detecção
fluorometric (Luminex xMAP)
Condições de expedição
wet ice
Descrição geral
O sistema imunológico é uma rede complexa e organizada de estruturas e processos biológicos que protege contra doenças. Por exemplo, as citocinas e as quimiocinas mediam diretamente as interações entre as células, regulando as respostas das células imunes-alvo. Essas respostas resultam em inflamação, em que o sistema imunológico tenta erradicar antígenos estranhos e começar o processo de cura. Consequentemente, o processo inflamatório desempenha um papel protetor importante na imunidade. Além disso, a pesquisa de citocinas e quimiocinas é essencial para entender o sistema imunológico e sua resposta multifacetada à maioria dos antígenos, bem como estados patológicos, como doença autoimune, reações alérgicas, sepse e câncer.
Para identificar citocinas específicas envolvidas em qualquer resposta inflamatória ou imune, pode ser necessário triar painéis de citocinas, o que muitas vezes requer um certo nível de automação e/ou alto rendimento. Esferas podem facilitar o processo de automação e triagem de alto rendimento com recursos como lavagem à distância. As vantagens mesmo sem automação incluem:
Placa mais flexível e opções de lavadora de placas
  • Desempenho aprimorado com amostras turvas de soro/plasma
  • Resultados de ensaio equivalentes a esferas não magnéticas
  • A lavagem automatizada evita muitos problemas associados à lavagem por filtração a vácuo
O painel de citocinas/quimiocinas de camundongo MILLIPLEX® lhe permite concentrar-se no potencial terapêutico das citocinas, bem como na modulação da expressão de citocinas. Em conjunto com a plataforma Luminex® xMAP® em um formato de esferas, você tem a vantagem de velocidade e sensibilidade ideais, permitindo a detecção multiplex quantitativa de dezenas de analitos simultaneamente, o que pode aumentar drasticamente a produtividade.
Tipo de painel: citocinas/quimiocinas
Especificidade
Reatividade cruzada
A reatividade cruzada entre os anticorpos e qualquer um dos outros analitos neste painel não é detectável ou é insignificante.
Aplicação
  • Analitos: Eotaxina/CCL11, G-CSF, GM-CSF, IFN-γ, IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-9, IL-10, IL-12 (p40), IL-12 (p70), IL-13, IL-15, IL-17, IP-10, KC, LIF, LIX, MCP-1, M-CSF, MIG, MIP-1α, MIP-1β, MIP-2, RANTES, TNF-α, VEGF
  • Tipo de amostra recomendado: plasma, soro ou sobrenadante de cultura celular
  • Diluição recomendada das amostras: plasma ou soro diluído em 1:2
  • Tempo de execução do ensaio: de um dia para o outro ou um dia. Para obter melhores resultados, recomenda-se uma incubação de um dia para o outro
  • Categoria de pesquisa: Inflamação e imunologia
Embalagem
Esferas pré-misturadas para sua comodidade.
Placa de 96 poços
Armazenamento e estabilidade
A temperatura de armazenamento recomendada para os componentes do kit é de 2 a 8 °C.
Outras notas
Sensibilidade: Consulte o protocolo do kit para obter informações sobre a sensibilidade de citocinas individuais.
Informações legais
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Respiratory Tract
Visite a Biblioteca de Documentos
Alaa S Awad et al.
Kidney international, 88(4), 722-733 (2015-06-11)
Monocyte/macrophage recruitment correlates strongly with the progression of diabetic nephropathy. Tumor necrosis factor-α (TNF-α) is produced by monocytes/macrophages but the direct role of TNF-α and/or macrophage-derived TNF-α in the progression of diabetic nephropathy remains unclear. Here we tested whether inhibition
Erin S Calipari et al.
Nature communications, 9(1), 9-9 (2018-01-18)
Cocaine addiction is characterized by dysfunction in reward-related brain circuits, leading to maladaptive motivation to seek and take the drug. There are currently no clinically available pharmacotherapies to treat cocaine addiction. Through a broad screen of innate immune mediators, we
Takashi Hato et al.
The Journal of clinical investigation, 129(1), 296-309 (2018-12-07)
In response to viral pathogens, the host upregulates antiviral genes that suppress translation of viral mRNAs. However, induction of such antiviral responses may not be exclusive to viruses, as the pathways lie at the intersection of broad inflammatory networks that
Waleed Elsegeiny et al.
JCI insight, 3(12) (2018-06-22)
Despite the discovery of key pattern recognition receptors and CD4+ T cell subsets in laboratory mice, there is ongoing discussion of the value of murine models to reflect human disease. Pneumocystis is an AIDS-defining illness, in which risk of infection
Aswathy N Rai et al.
Scientific reports, 6, 26964-26964 (2016-06-02)
Streptococcus pneumoniae is the most common bacterial etiology of pneumococcal pneumonia in adults worldwide. Genomic plasticity, antibiotic resistance and extreme capsular antigenic variation complicates the design of effective therapeutic strategies. Polyamines are ubiquitous small cationic molecules necessary for full expression