MABX7154
Anti-hu N-term proBNP (NT-proBNP) clone 154
clone 154, from mouse
Sinônimo(s):
proBNP, Brain neurotrophic peptide, NT-proBNP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
154, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
Informações sobre genes
human ... NPPB(4879)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Cancer
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2