MABX39
Anti-Norovirus genogroup I
Sinônimo(s):
Anti-Norovirus Antibody
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
clone
monoclonal
Formulário
solution
reatividade de espécies
all
embalagem
pkg of 1 mg (MABX39-1KC)
pkg of 10 mg (MABX39-10KC)
técnica(s)
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
doença(s) relevante(s)
infectious diseases
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2