MABT338
Anti-phospho-cytokeratin-8 (K8) (Ser431) Antibody, clone 5B3
clone 5B3, from mouse
Sinônimo(s):
Keratin, type II cytoskeletal 8, CK-8, Keratin-8, K8, Type-II keratin Kb80
About This Item
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5B3, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer431)
Informações sobre genes
human ... KRT8(3856)
mouse ... Krt8(16691)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected phospho-cytokeratin-8 (K8) (Ser431) in Western Blotting applications (Yoon, K.H., et. al. (2001). J Cell Biol. 153(3):503-16; Ridge, K.M., et. al. (2005). J Biol Chem. 280(34):30400-5; Ku, N.O., et. al. (1997). J Biol Chem. 272(11):7556-64).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected phospho-cytokeratin-8 (K8) (Ser431) in lysate from HeLa cells treated with Calyculin A/Okadaic Acid.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas