MABT1505
Anti-Plakophilin 1 Antibody, clone 10B2
clone 10B2, from mouse
Sinônimo(s):
Band 6 protein, B6
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
10B2, monoclonal
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PKP1(5317)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Plakophilin 1 in Immunofluorescence applications (Sprecher, E., et. al. (2004). J Invest Dermatol. 122(3):647-51;Pigors, M., et. al. (2011). Hum Mol Genet. 20(9):1811-9).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Plakophilin 1 in 10 µg of PC3 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash