MABT1503
Anti-PGM5 (Aciculin) Antibody, clone 14F8
clone 14F8, from mouse
Sinônimo(s):
Aciculin, Phosphoglucomutase-like Protein 5, PGM-RP
About This Item
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
14F8, monoclonal
reatividade de espécies
human, rabbit, rat, bovine, mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
frog, avian, porcine
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PGM5(5239)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated PGM5 (Aciculin) in Immunoprecipitation applications (Belkin, A.M., et. al. (1995). J Biol Chem. 270(11):6328-37; Belkin, A.M., et. al. (1995). Exp Cell Res. 221(1):132-40).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected PGM5 (Aciculin) in Immunofluorescence applications (Belkin, A.M., et. al. (1994). J Cell Sci. 107 ( Pt 7):1993-2003).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected PGM5 (Aciculin) in Immunohistochemistry applications (Belkin, A.M., et. al. (1995). Exp Cell Res. 221(1):132-40).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected PGM5 (Aciculin) in Western Blotting applications (Belkin, A.M., et. al. (1995). J Biol Chem. 270(11):6328-37; Belkin, A.M., et. al. (1994). J Cell Sci. 107 ( Pt 7):1993-2003).
ELISA Analysis: A representative lot detected PGM5 (Aciculin) in ELISA applications (Molt, S., et. al. (2014). J Cell Sci. 127(Pt 16):3578-92).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected PGM5 (Aciculin) in mouse heart tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1