MABT1489
Anti-Kinesin Light Chain Antibody, clone 63-90
clone 63-90, from mouse
Sinônimo(s):
KLC1, KLC2, KLC
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
63-90, monoclonal
reatividade de espécies
squid, rat, mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Klc1(171041)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL from a representative lot detected Kinesin Light Chain in rat brain tissue lysate.
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Kinesin Light Chain in Immunoprecipitation applications (Stenoien, D., et. al. (1997). Mol Biol Cell. 8(4):675-89).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Kinesin Light Chain in Immunohistochemistry applications (Rahman, A., et. al. (1998). J Biol Chem. 273(25):15395-403).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Kinesin Light Chain in Western Blotting applications (Rahman, A., et. al. (1998). J Biol Chem. 273(25):15395-403; Stenoien, D., et. al. (1997). Mol Biol Cell. 8(4):675-89; Pigino, G., et. al. (2009). Proc Natl Acad Sci U S A. 106(14):5907-12; Pigino, G., et. al. (2003). J Neurosci. 23(11):4499-508).
Cell Structure
Qualidade
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Kinesin Light Chain in rat hippocampus tissue sections.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1