MABT100
Anti-Girdin Antibody, CT, clone 10E6.1
clone 10E6.1, from mouse
Sinônimo(s):
Girdin, Akt phosphorylation enhancer, Coiled-coil domain-containing protein 88A, G alpha-interacting vesicle-associated protein, GIV, Girders of actin filament, Hook-related protein 1, HkRP1
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
10E6.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CCDC88A(55704)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected Girdin in HeLa cells.
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Girdin in COS-7 cell lysate.
Qualidade
Wesetern Blot Analysis: A 1:5000 dilution of this antibody detected Girdin in 10 µg of human brain tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1