MABS519-AF647
Anti-P40 Antibody, clone 11F12.1, Alexa Fluor™ 647
clone 11F12.1, from mouse, ALEXA FLUOR™ 647
Sinônimo(s):
Tumor protein 63, p63, Chronic ulcerative stomatitis protein, CUSP, Keratinocyte transcription factor KET, Transformation-related protein 63, TP63, Tumor protein p73-like, p73L, p40, p51, P40
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 647
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
11F12.1, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TP63(8626)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
The unconjugated version (Cat. No. MABS519) has been shown to work in WB, IH(P).
Signaling
Signaling Neuroscience
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected P40 in NIH/3T3 cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2