MABS497
Anti-Cytochrome P450 26B1 Antibody, clone 4B7.2
clone 4B7.2, from mouse
Sinônimo(s):
Cytochrome P450 26B1, Cytochrome P450 26A2, Cytochrome P450 retinoic acid-inactivating 2, Cytochrome P450, subfamily XXVIB, polypeptide 1, Cytochrome P450RAI-2, Retinoic acid-metabolizing cytochrome
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4B7.2, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, rat, human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CYP26B1(56603)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Toxicology & Drug Resistance
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected Cytochrome P450 26B1 in 10 µg of mouse brain tissue microsomal lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1