MABS483
Anti-PL Scramblase 1 Antibody, clone 4D2
clone 4D2, from mouse
Sinônimo(s):
Phospholipid scramblase 1, PL scramblase 1, Ca(2+)-dependent phospholipid scramblase 1, Erythrocyte phospholipid scramblase, MmTRA1b, PL Scramblase 1
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4D2, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PLSCR1(5359)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Signaling Neuroscience
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected endogenous PLSCR1 in paraformaldehyde-fixed, saponin-permeabilized HT1080 cells (25 µg mAb/mL) by confocal fluorescence microscopy (Zhou, Q., et al, (2000) 95(8):2593-2599).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected endogenous PLSCR1 in formaldehyde-fixed, Triton X-100-permeabilized HT1080 cells (5 µg mAb/mL) by confocal fluorescence microscopy (Wiedmer, T., et al, (2003) Biochemistry. 42(5):1227-1233).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated exogenously expressed human PLSCR1 constructs from lysates (25 µg mAb/0.5 mL lysate) of transfected murine SVT2 cells (Wiedmer, T., et al, (2003) Biochemistry. 42(5):1227-1233).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected human PLSCR1 in lysates from varous human cell lines (PMID 10753839, 12564925, 15308560, 16091359).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected PL Scramblase 1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1