MABS421
Anti-DKK3, clone 4G7 Antibody
ascites fluid, clone 4G7, from mouse
Sinônimo(s):
Dickkopf-related protein 3, Dickkopf-3, Dkk-3, hDkk-3
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4G7, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DKK3(27122)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Cytoskeletal Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected DKK3 in HEK293, MCF-7 and HL7702 cell lysates.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado