MABS2230
Anti-Syntaxin 5 Antibody, clone 18C8
Sinônimo(s):
STX-5, Sed5
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
18C8, monoclonal
reatividade de espécies
rat
embalagem
antibody small pack of 100
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
C-terminal half
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Informações sobre genes
rat ... Stx5(65134)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in Rat brain tissue extract and NRK cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Syntaxin-5 in Rat brain tissue extract and normal rat kidney epithelial (NRK) cell lysate.
Tested Applications
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Syntaxin 5 in Immunoprecipitation applications (Williams, A.L., et al. (2004). Mol Biol Cell. 15(1):162-75).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Syntaxin 5 in Immunocytochemistry applications (Williams, A.L., et al. (2004). Mol Biol Cell. 15(1):162-75).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Syntaxin 5 in Western Blotting applications (Williams, A.L., et al. (2004). Mol Biol Cell. 15(1):162-75).
Inhibition Assay: A representative lot inhibited the formation of a ternary SNARE complex. (Williams, A.L., et al. (2004). Mol Biol Cell.;15(1):162-75).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2