MABS1905
Anti-TMEPAI Antibody, clone 9F10
clone 9F10, from mouse
Sinônimo(s):
Prostate transmembrane protein androgen induced 1, Solid tumor-associated 1 protein, Transmembrane prostate androgen-induced protein
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
9F10, monoclonal
reatividade de espécies
human, monkey
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PMEPA1(56937)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected TMEPAI in lysate from COS-7 cells overexpressing TEMPAI. (Courtesy of Yukihide Watanabe, Ph.D. and Mitsuyasu Kato, Ph.D., University of Tsukuba, Japan).
Western Blotting Analysis: 8 ug/mL from a representative lot detected TMEPAI in TGF-beta stimulated HaCaT cell lysates (Courtesy of Yukihide Watanabe, Ph.D. and Mitsuyasu Kato, Ph.D., University of Tsukuba, Japan).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected TMEPAI in Immunocytochemistry applications (Vo Nguyen, T.T., et. al. (2014). Cancer Sci. 105(3):334-41).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected TMEPAI in Western Blotting applications (Vo Nguyen, T.T., et. al. (2014). Cancer Sci. 105(3):334-41).
Cell Structure
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.02 µg/mL of this antibody detected TMEPAI in 45 µg of lysate from COS-7 cells overexpressing TMEPAI.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1